Tlačiť
Misky odpařovací, ploché nebo kulaté dno, bez výlevky
Dodávateľ: KAVALIER
632411607050 632411607060 632411607100 632411607130 632411607160 632411607200 632411628050 632411628080 632411628095 632411628115 632411628140 632411628230
VTRB632411607050EA 0 EUR
VTRB632411607050 VTRB632411607060 VTRB632411607100 VTRB632411607130 VTRB632411607160 VTRB632411607200 VTRB632411628050 VTRB632411628080 VTRB632411628095 VTRB632411628115 VTRB632411628140 VTRB632411628230
Misky odpařovací, ploché nebo kulaté dno, bez výlevky
Podnosy/Misky/Kelímky Misky odpařovací
Borosilikátové sklo 3.3, s výlevkou.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Pro širokou řadu aplikací. S plochým nebo kulatým dnem.