Tlačiť
Datalogery bezdrátové pro měření teploty a vlhkosti AiroSensor
Dodávateľ: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 521.46 EUR
620-2402 620-2404 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Datalogery bezdrátové pro měření teploty a vlhkosti AiroSensor
Záznamníky dat (Dataloggery)
AiroSensor je nová generace bezdrátových datalogerů s nízkou spotřebou energie, ke kterým lze připojit uložiště dat na internetu Cloud. Zaznamenává data přesné teploty a vlhkosti v programovatelných předem vybraných intervalech a posílá je do centrální databáze v Cloud. V Cloud jsou data uchována na online účtu a skladována po dobu 5 let. Pro stacionární i přenosné použití.
  • Kompaktní a robustní: Ultrazvukově svařovaný kryt PC-ABS, který je vodotěsný (IP 62) a měří něco málo přes 2×3×4 cm
  • Lze bezdrátově instalovat do chladničky nebo mrazničky
  • RF frekvence (pásmo ISM) je 868 MHz
  • Bezproblémový systém, který nevyžaduje žádnou údržbu, není třeba instalovat žádný PC software, není potřeba žádné zálohování a data jsou přímo dostupná kdekoli na jakémkoli chytrém zařízení
  • Žádná tlačítka ani přepínače, plně ovladatelné z cloudu
  • Poskytuje více než jeden milion měření do cloudu během životnosti vestavěné baterie
  • Plně plug and play, uživatel pouze připojí AccessPoint ke své síti a nainstaluje AiroSensor v oblasti, kde je vyžadováno monitorování
  • QR kód: Poskytuje senzoru jeho interaktivní displej pouhým naskenováním pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
  • Životnost baterie až 10 let s pětiminutovými intervaly
  • Ideální pro zboží citlivé na vlhkost
Aplikace: přeprava chlazeného zboží (ve shodě s GDP a HACCP) - monitoring teploty a vlhkosti zboží během celého skladování a distribuce zboží - pouze připojením AiroSensor ke zboží, dálkový monitoring chladičů, mrazáků ve skladech, skladů nebo přívěsů.
Jak fungují:
AiroSensor komunikuje přes AccessPoints (bezdrátové komunikace mezi AccessPoint a AiroSensor až na 600 m)
dataloger vyhledá AccessPoints automaticky (bezdrátový roaming, bez párování nebo setupu)
AccessPoints odesílá (neuchovává) zprávu z datalogeru do databáze Cloudu
databáze bezpečně uloží zprávu a odpoví, že zpráva byla přijata
dataloger obdrží odpověď z databáze a vymaže zprávu z paměti
pouze majitel datalogeru má přístup k datům
software v Cloudu ovládá integritu sítě, monitoring a alarmy
Sada příslušenství obsuhuje vše co potřebujete k monitoringu vašeho zboží. Vaši sít lze rozšířit zakoupením více datalogerů AiroSensors.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system
Certifikácie: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.