Tlačiť
Záznamníky multifunkční s USB, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Dodávateľ: EBRO
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 119.37 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
Záznamníky multifunkční s USB, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto jednoduché záznamníky s USB připojením, sledují teplotu a/nebo vlhkost během přepravy a skladování zboží, jako jsou léčiva, potraviny, laboratorní vzorky a další. Záznamník nepotřebuje žádné rozhraní pro konfiguraci nebo prohlížení záznamů. Kdykoliv můžete vytisknout PDF protokol.
  • USB konektor, není nutný žádný software
  • automatické PDF protokoly
  • alarm je indikován blikající červenou LED kontrolkou
  • provozní režimy měření: nepřetržitý, Start/Stop, až do naplnění paměti, spuštění stiskem tlačítka
  • interval záznamů: 1 minuta až 24 hodin
Záznamníky mohou být nakonfigurovány na stránkách www.ebi300.com. Všechno co k tomu potřebujete je počítač s internetovým připojením a libovolný PDF prohlížeč. Zařízení má pevný robustní a vodotěsný (IP 65) kryt.
Calibration points: –20 °C, 0 °C and +60 °C (factory calibration certificate)
Certifikácie: Splňují podmínky normy EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 a ATP.
Informace o dodávce: Supplied with a 2 year life battery. Calibration certificate included.