Tlačiť
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivní, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 222.62 EUR
2710-01 2710-05
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivní, J.T.Baker®
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve = 20 %