Tlačiť
n-Heptan ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85388.320EA 286.34 EUR
85388.320
n-Heptan ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,20 g/mol
Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,6 °C
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (GC, bezvodá substance) 99,0-100%
Odparek Max 0,0003%
Zabarvení Max 10 APHA
Voda Max 0,005%
GC/ECD dioxiny, furany & PCB Max 2 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max 2 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrováno přes filtr o velikosti pórů 0,22 µm, baleno při inertní atmosféře. Vyhovuje
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation