Tlačiť
Dimethylsulfoxid 99,99 Anhydrous basis, PESTINORM® GC_HS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85396.290EA 201.88 EUR
85396.290 85396.320
Dimethylsulfoxid 99,99 Anhydrous basis, PESTINORM® GC_HS
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78.14
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 18.5 °C
Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003% w/w
Water (KF) max. 0.05% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 µg/g
Transmittance (350 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98.0 %
Headspace test for O.V.I's Passes test