Dimethylsulfoxid 99,99 Anhydrous basis, PESTINORM® GC_HS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85396.290EA
201.88
EUR
85396.290
85396.320
Dimethylsulfoxid 99,99 Anhydrous basis, PESTINORM® GC_HS
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78.14 Teplota varu: 189 Teplota tavenia: 18.5 °C Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003% w/w |
Water (KF) | max. 0.05% w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1 µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10 µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50 µg/g |
Transmittance (350 nm) | Min. 95.0 % |
Transmittance (400 nm) | Min. 98.0 % |
Headspace test for O.V.I's | Passes test |