Tlačiť
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 3, třída AS, absolutní výpusť (jedna šarže)
Dodávateľ: BRAND
2.27705 2.27714 2.27709 2.27711 2.27715 2.27706 2.27713 2.27712 2.27710
BRND2.27705EA 120.57 EUR
BRND2.27705 BRND2.27714 BRND2.27709 BRND2.27711 BRND2.27715 BRND2.27706 BRND2.27713 BRND2.27712 BRND2.27710
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 3, třída AS, absolutní výpusť (jedna šarže)
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • Kalibrace k doručení (TD, Ex); typ 3: Nula na vrcholu
  • značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • doba čekání 5 sekund
  • celková objednávka z jedné šarže: všechny dodávané pipety pochází z jedné šarže pro statistický monitoring zkušebního zařízení
  • dodávány s certifikátem šarže
Délka: 360 mm ±10 mm kromě 25 a 50 ml pipet: 450 mm ±10 mm
Certifikácie: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.
Pozor: * With cotton plug end