Tlačiť
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
NB100-123 NB100-123SS
NOVUNB100-123EA 838.37 EUR
NOVUNB100-123 NOVUNB100-123SS
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: H1alpha67
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Symbol antigenu HIF1A
Environmentally Preferable
Název antigenu HIF1 alpha
Synonyma antigenu PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon H1alpha67
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 3091
Izotyp IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunoprecipitace Yes
ImunoFluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice