Tlačiť
Dissolved oxygen meters, bench, SevenExcellence™ S900
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
30092987 30092984 30092985 30092986
METT30092987EA 6001.2 EUR
METT30092987 METT30092984 METT30092985 METT30092986
Dissolved oxygen meters, bench, SevenExcellence™ S900
Meřiče elektrochemické Měřiče rozpušteného kyslíku
SevenExcellence S900 bench top instruments provide customers with a premium bench top solution to measure dissolved oxygen (DO) in aqueous media.
  • Single-channel instrument is modularly expandable with additional measurement parameters at any time
  • Professional calibration support, incl. automatic calibration with Rondolino sample changer
  • Large colour display and intuitive menu guidance in 10 languages
  • Flexible method concept for high reproducibility and security
  • Extra security thanks to sophisticated user management and Intelligent Sensor Management (ISM®)
More Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Model S900
Environmentally Preferable
DO přesnost With InLab® OptiOx: ±0,1 mg/L (0 - 8); ±0,2 mg/L (8 - 20); ±10% (20 - 50)
With InLab® 605-ISM: ±0,5%
DO koncentrace 0,000 - 50 mg/L (with InLab® OptiOx); 0,00 - 99 mg/L (with InLab® 605-ISM)
Rozpuštěný kyslík - rozlišení 0,001/0,01/0,1 mg/L
Rozpuštěný kyslík - saturace O₂ 0,0 - 500% (with InLab® OptiOx); 0,0 - 600% (with InLab® 605-ISM)
Rozpuštěný kyslík - rozsah barometrického tlaku 500 - 1100 mbar
DO - kalibrace 2 points (2 pre-defined standards and 1 user-defined standard)
Rozsah teplot 0,0...+50 °C (with InLab® OptiOx); 0,0...+60 (with InLab® 605-ISM)
Rozlišení teploty 0,1 °C
Přesnost teploty ±0,1 °C
Kompenzace teploty Linear, non linear, off
Referenční teplota 20 °C or 25 °C
Displej Colour TFT
Připojení Optical (Mini-LTW) or polarographic (BNC)
Výstupy RS232, USB-A, USB-B, LAN
Napájení DC 12 V –10 W
Kapacita pro ukládání dat At least 20 000 data points, 250 analyses
Š×H×V 235×188×75 mm
Hmotnost 1,12 kg