Tlačiť
Podpultové laboratorní myčky skla, PG 8583
Dodávateľ: MIELE
10124580 10124590 10124600 10124610 10124620
141-1357EA 8751.61 EUR
141-1357 141-1553 MIEL10124600 141-1554 MIEL10124620
Podpultové laboratorní myčky skla, PG 8583
Myčky laboratorního skla
Myčka laboratorního skla Miele PG 8583 představuje profesionální řešení pro laboratorní sklo k analytickým experimentům. Tento přístup je mimořádně šetrný k materiálům a doporučují jej přední výrobci laboratorního skla.
  • Ovládací prvky reagující na „kontakt s kovem“ a třířádkový displej, kde se zobrazuje např. název programu, aktuální/cílová teplota a zbývající doba programu
  • Výběr programů pro všechny disciplíny a volné programové sloty pro uživatelsky specifické programy
  • Volně přiřaditelná tlačítka pro přímý přístup a individuálně volitelné názvy programů