Kyselina octová ledová 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Packaged under nitrogen.
84874.180EA
45.18
EUR
84874.180
84874.260
84874.290
Kyselina octová ledová 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Mw: 60.05 Teplota varu: 118 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 17 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 38.5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 OSN: 2789 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8% |
Evaporation residue | Max. 0.0001% |
Water | Max. 0.1% |
Calcium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (255 nm) | Min 10% |
Transmittance (260 nm) | Min 50% |
Transmittance (270 nm) | Min 80% |
Transmittance (280 nm) | Min 95% |
Transmittance (300 nm) | Min 99% |
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) | Passes Test |