Triethylamin ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
84883.180EA
517.45
EUR
84883.180
84883.260
Triethylamin ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Triethylamin
Vzorec:
(C₂H₅)₃N Teplota varu: 90 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –11 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009051 Číslo CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 OSN: 1296 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,09740 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Transmittance (230 nm) (0.1 %) | Min. 10 % |
Transmittance (240 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS (0.1 %) | Passes test |