Tlačiť
VWR®, Nitrile Extra Light, Rukavice nitrilové
Dodávateľ: VWR Collection
112-4193EA 29.68 EUR
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR®, Nitrile Extra Light, Rukavice nitrilové
Rukavice
Tyto tenké obouruké rukavice jsou vhodné pro použití v lékařství, potravinářství a pro všeobecné použití v nerzikových oblastech.
  • nesterilní, nepudrované, zdrsněné konečky prstů
  • velmi tenké: poskytují vynikající elasticitu pro pohodlné nošení
  • bez obsahu ftalátů/změkčovadel a alergických latexových proteinů; obzvláště šetrné k pleti pro uživatele trpící latexovou alergií
  • rolované manžety pro snažší nasazení
  • tenoučké a zdrsněné konečky prstů pro vynikající úchop
Certifikácie: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; ZP třídy 1; OOP kat. III
schváleno pro styk s potravinami.
Pozor: * Thickness is double measured, minimum values