Tlačiť
Nessler reagent
Dodávateľ: Hach
Synonymá: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
2119432 2119449
HACH2119432EA 45.26 EUR
HACH2119432 458-0044
Nessler reagent
Nessler reagent
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
Číslo MDL: MFCD00049656
Číslo CAS: 7783-33-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Range 0.02-2.50 mg/L NH3-N