Tlačiť
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0,1% indicator
Dodávateľ: Hach
Nebezpečí
2122432 2122426 2122449
HACH2122432EA 56.96 EUR
HACH2122432 HACH2122426 HACH2122449
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0,1% indicator
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
For determination of low level manganese by the PAN method.
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004071
Číslo CAS: 85-85-8
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Method 8149
Method Name PAN
Parameter Manganese
Platform Solution
Range 0.006 - 0.700 mg/L Mn