Tlačiť
Roztoky víceprvkové pro ICP
Dodávateľ: Avantor
VWR® ARISTAR®
85039.180EA 252.98 EUR
85039.180
Roztoky víceprvkové pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
6 prvků : Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru každý 10 mg/L v 15% HCl.
Certifikácie: USP 232. Traceable to SRM from NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022