Tlačiť
Titrátory, automatické, TitraLab® AT1000
Dodávateľ: HACH
AT1102.98 AT1112.98 AT1122.98 AT1222.98
661-0199EA 3899.46 EUR
661-0199 661-0200 661-0201 661-0202
Titrátory, automatické, TitraLab® AT1000
Titrátory
Tyto automatické titrátory poskytují spolehlivé výsledky bez provádění složitých analýz. Využívají specifické aplikační soupravy, díky kterým může každý snadno a rychle provést požadovaný test. Ideální pro testování pitné vody, odpadních vod, potravin a nápojů a v petrochemickém průmyslu.
  • Typy titrace: potenciometrická, amperometrická, kolorimetrická
  • není nutná interpretace obsluhy a manuální proces k rychlému určení opakovatelných výsledků
  • naprogramované titrační metody rozliší konečný bod a není nutné provádět manuální výpočty
  • součástí dodávky jsou 1 nebo 2 stříkačky a 0, 1 nebo 2 zabudované peristaltické pumpy (v závislosti na modelu)
  • lze používat s analogovými, fotometrickými nebo MTC IntelliCAL sondami ('Plug & Play' Digital)
  • USB port pro připojení zařízení k tiskárně, myši, klávesnici nebo USB rozbočovači
Maximální počet aplikací: 5 (AT1102/AT1112/AT1122) nebo 10 (AT1222)
Objednávacie informácie: Dodáváno s držákem zkumavek (jeden pro každou pozici stříkačky příslušného zařízení), tři zkumavky pro senzor a zdroj napájení.
Testovací soupravy objednávejte prosím zvlášť. V závislosti na aplikaci každá souprava obsahuje: kádinky (10×50 ml a 10×150 ml), trubičky s antidifuzní špičkou (pokud je to nutné pro aplikaci), 2 kónické adaptéry, 10 magnetických míchadel, adaptér senzoru (není součástí všech souprav), senzor (typ a množství závisí na aplikaci), kroužek pro stříkačku (1 pro každou), stříkačku (v závislosti na modelu), USB klíč s aplikací, skleněné láhve (nejsou součástí všech souprav), uzávěry láhví (2×GL 45 a 1×GL 25) a tři prázdné zásobníky pro sušidlo.