Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
1910-05EA 404.29 EUR
1910-05 1910-01
D(+)-Glukóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Mw: 198,17 g/mol
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Residue after Ignition ≤ 0.015 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.005 %
Starch Passes Test
Arsenic (As) ≤ 0.200 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm