D(+)-Glukóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
1910-05EA
404.29
EUR
1910-05
1910-01
D(+)-Glukóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec:
C₆H₁₂O₆·H₂O Mw: 198,17 g/mol Teplota tavenia: 83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149450 Číslo CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Insoluble Matter | ≤ 0.005 % |
Residue after Ignition | ≤ 0.015 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Sulfate and Sulfite (as SO₄) | ≤ 0.005 % |
Starch | Passes Test |
Arsenic (As) | ≤ 0.200 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 5 ppm |