Tlačiť
Aquarium/specimen jars
Dodávateľ: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
7100-101020 7100-262336
NEUB7100-101020EA 0 EUR
NEUB7100-101020 NEUB7100-262336
Aquarium/specimen jars
Zásobníky Zásobníky akvarijní
Soda-lime glass.
  • One piece, not glued
  • Polished edges
Objednávacie informácie: Supplied without cover plates which need to be ordered separately.