Tlačiť
1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
9086-01EA 85.32 EUR
9086-01 9086-33
1-Propanol ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
Mw: 60.1
Teplota varu: 97
Teplota tavenia: –127 °C
Hustota: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002941
Číslo CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
OSN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %