Tetrachlorethylen 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Varování
|
Synonymá:
Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
Stabilizácia:
3-5 ppm stab
9465-01EA
109.35
EUR
9465-01
9465-03
Tetrachlorethylen 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tetrachlorethylen
Vzorec:
C₂Cl₄ Mw: 165.83 Teplota varu: 121.1 Teplota tavenia: –22 °C Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000834 Číslo CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 OSN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |
|
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) | ≥99.0 % |
Residue after Evaporation | ≤0.0050 % |
Acidity (as HCl) | ≤0.002 % |
Alkalinity (as NaOH) | ≤0.002 % |
Free Chlorine (as Cl₂) | Passes Test |
Chloride (Cl) | ≤1.0 ppm |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.005 % |
Contains 3 - 5 ppm of stabilizer. |