Tlačiť
Thiosíran sodný, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
3953-01EA 90.13 EUR
3953-01 3953-09
Thiosíran sodný, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158.11
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 48
Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm