Tlačiť
Jodistan sodný 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Management of Change (MOC) category = N
3756-01EA 1413.16 EUR
3756-01 3756-04
Jodistan sodný 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jodistan sodný
  • Lot analysis on label
Vzorec: NaIO₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (NaIO₄) (by iodometry) 99.8 - 100.3 %
Other Halogens (as Cl) ≤0.02 %
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs