Tlačiť
D-Laktóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
2248-01EA 87.85 EUR
2248-01 2248-07
D-Laktóza monohydrát, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
D-Laktóza monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Teplota tavenia: 223 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150747
Číslo CAS: 64044-51-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≤0.005%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.03%
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.03 %
Dextrose Passes Test
Sucrose Passes Test
Water (H₂O) 4.0 - 6.0 %
Dextrins, Starch ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm