Tlačiť
Hexan (směs izomerů) 98,5 GC, sum of enantiomers, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Hexanes, Isohexane
9309-07EA 785.9 EUR
9309-07 9309-22 9309-R
Hexan (směs izomerů) 98,5 GC, sum of enantiomers, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86.18
Teplota varu: 68…70 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.663 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179311
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.5 %
ACS - Assay (Sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane) (by GC) ≥ 98.5 %
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
ACS - Water-Soluble Titrable Acid, meq/g ≤ 0.0003
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.005 %
ACS - Thiophene Passes Test
Product Information (not specifications): 68.7 °C
Boiling Point (typical)................. 68.7 °C. 0.663
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.663