Tlačiť
Tricin buffer substance
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
RC-104 RC-103
RC-104EA 876.45 EUR
RC-104 RC-103
Tricin buffer substance
Tricin
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Mw: 179.17
Teplota tavenia: 187
Hustota: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004277
Číslo CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724