Tlačiť
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Dodávateľ: G Bioscienes
RC-066 RC-067
RC-066EA 97.07 EUR
RC-066 RC-067
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00064564
Číslo CAS: 657-27-2
EINECS: 213-091-9