Tlačiť
D-(-)-Leucine
Dodávateľ: G Bioscienes
RC-065 RC-064
RC-065EA 328.52 EUR
RC-065 RC-064
D-(-)-Leucine
D-(-)-Leucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 226 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00063088
Číslo CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7