Tlačiť
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml vodný roztok
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
R041EA 156.08 EUR
R041
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml vodný roztok
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Mw: 394,31 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8