Tlačiť
Oxid vápenatý, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1410-05EA 410.98 EUR
1410-05 1410-01
Oxid vápenatý, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Oxid vápenatý
Powder. Lot analysis on label.
Vzorec: CaO
Mw: 56.08
Teplota varu: 2850
Teplota tavenia: 2580
Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010911
Číslo CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 1.0 %
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 5.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.1 %
Assay, For Information Only