Tlačiť
zinek ≥99.8% (by EDTA titration), granular, BAKER ANALYZED® ACS (20 mesh), J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
4244-07EA 0 EUR
4244-01 4244-07
zinek ≥99.8% (by EDTA titration), granular, BAKER ANALYZED® ACS (20 mesh), J.T.Baker®
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65,39 g/mol
Teplota varu: 908 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Zn) (by EDTA titrn) ≥99.8 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Suitability for Arsenic Determination Passes Test
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.100 ppm
Mesh - On U.S. No. 16 Sieve ≤5 %
Mesh - Thru U.S. No. 35 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs