Tlačiť
Dusičnan amonný ≥95.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
3436-06EA 0 EUR
3436-06 3436-20
Dusičnan amonný ≥95.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Mw: 80.04
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
OSN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 95.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 ppm
ACS - Assay (as NH₄NO₃) ≥ 95.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 2 ppm
ACS - Nitrite (NO₂) Passes Test
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 6.0
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 5 ppm
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %