Tlačiť
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec®
Dodávateľ: Ansell
09-022/10 09-430/10 09-922/10 09-928/10 09-924/10
112-6186EA 56.96 EUR
112-6186 112-0268 ANSE09-922/10 ANSE09-928/10 112-3315
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec®
Rukavice
Tyto dlouhé rukavice ve stylu rukavic z bavlněného žerzeje s vysoce kvalitním neoprenovým potahem poskytují ochranu proti mechanickým rizikům a proti široké škále olejů, kyselin, žíravin, alkoholů a mnoha rozpouštědel.
  • Speciální varianta Hi-Lo izolačních rukavic s prošívanou bavlněnou vložkou, pro použití v horkých i studených teplotách
  • Umožňuje přerušovanou manipulaci v horkých kapalinách do 180 °C a manipulaci při nízkých teplotách do −25 °C
  • Pohodlný anatomický tvar rukavice zlepšuje obratnost a snižuje únavu rukou
Ideální pro lidi pracující s petrochemickými látkami, oleji a chemikáliemi, zejména žíravinami a rozpouštědly. Vhodné také pro použití při výrobě kovů, rafinaci a pokovování.
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 1,5
Caution: Do not use glove 09-022 in applications above 180 °C.
Certifikácie: Kat. III; AQL 1,5.
Pozor: Nepoužívejte rukavice 09-022 v aplikacích nad 180 °C.