Tlačiť
Dusičnan amonný ≥95.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0729-05EA 281.59 EUR
0729-05 0729-01
Dusičnan amonný ≥95.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011425
Číslo CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
OSN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥95.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (NH₄NO₃) ≥95.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO₂) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs