Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99,9 Electrophoresis
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
RC-101 RC-102
RC-101EA 230.72 EUR
RC-101 RC-102
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99,9 Electrophoresis
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Mw: 116.21
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: –64 °C
Teplota vzplanutia: 17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
OSN: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM