1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99,9 Electrophoresis
Dodávateľ: G Bioscienes
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
RC-101
RC-102
RC-101EA
230.72
EUR
RC-101
RC-102
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99,9 Electrophoresis
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Mw: 116.21 Teplota varu: 120 Teplota tavenia: –64 °C Teplota vzplanutia: 17 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008335 Číslo CAS: 110-18-9 OSN: 2372 ADR: 3 II |