Tlačiť
Láhve, široké hrdlo, se závitem, PULVIS
Dodávateľ: MUELLER KREMPEL
14.024.26 14.024.27
MUEL14.024.26EA 137.99 EUR
MUEL14.024.26 MUEL14.024.27
Láhve, široké hrdlo, se závitem, PULVIS
Láhve Láhve skleněné
Sklo, jantar.
  • Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Šroubovací uzávěr je třeba objednat samostatně
Ideální pro vzorky, skladování a transport prášku a pastovitých materiálů.