Tlačiť
Manual crimpers and decappers
Dodávateľ: AGILENT HEWLETT PACKARD
5190-4062 5190-4064 5190-4065
HEWL5190-4062EA 715.8 EUR
HEWL5190-4062 HEWL5190-4064 HEWL5190-4065
Manual crimpers and decappers
Kleště krimpovací a odkrimpovací
Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.