Tlačiť
Rod/tube connectors
Dodávateľ: BOCHEM
15 16 35 10 21 25 26 45 40
BOCH15EA 40.36 EUR
BOCH15 BOCH16 BOCH35 BOCH10 BOCH21 BOCH25 BOCH26 BOCH45 BOCH40
Rod/tube connectors
Tyče ke stojanům
Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Ø = outer diameter.