Tlačiť
Surface disinfectant, mikrozid® AF liquid
Dodávateľ: SCHUELKE MAYR
109102 109160
SCUE109102EA 435.22 EUR
SCUE109102 SCUE109160
Surface disinfectant, mikrozid® AF liquid
Prostředky čistící Dezinfekční prostředek
Aldehyde-free rapid disinfectant with broad biocidal activity, used for medical devices.
  • Dries rapidly without leaving smears
  • Good wetting properties
  • Ready to use.