Tlačiť
Disposable cuvettes
Dodávateľ: SEMADENI
3549 3892 2531
216-1267EA 51.74 EUR
216-1267 612-0610 SEMA2531
Disposable cuvettes
Kyvety Kyvety spektrofotometrické
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).