Tlačiť
Blood sedimentation pipettes, acc. to Westergren-Katz
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40380015 40380010
612-0593EA 2.09 EUR
612-0593 HECH40380010
Blood sedimentation pipettes, acc. to Westergren-Katz
Pipety Pipety hemometrické
Blood sedimentation pipettes for the macro method.
  • Clear glass
  • Fused blue graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Division 0 to 200 mm: 1 mm
Certifikácie: DIN EN ISO 13079