Tlačiť
PCR destičky, 96-jamek
Dodávateľ: BRAND
781350 781400 781354 781357 781373 781374 781372 781375 781376 781377 781378 781368 781371 781369 781366 781367
211-0327EA 241.08 EUR
211-0327 211-0002 731-0167 731-0163 732-2933 732-2934 732-2932 732-2882 732-2935 732-2936 732-2937 732-2929 732-2931 732-2930 732-2927 732-2928
PCR destičky, 96-jamek
Mikrodestičky Destičky pro PCR
PP.
  • ultra-tenkostěnný design umožňuje konstantní, rychlý a přesný přenos tepla
  • hladký vnitřní prostor nádobky minimalizuje vaznost enzymů a nukleových kyselin na stěnu
  • zvýšené okraje jamek chrání proti křížové kontaminaci a poskytují těsnění v kombinaci s odpovídající těsnící fólií
  • bez obsahu DNazy, RNazy a DNA
  • autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
96-jamkové nelemované PCR destičky jsou vhodné pro většinu komerčně dostupných termocyklerů. Destičky mají modrý alfanumerický kód a značení na oříznutých rozích.
96-jamkové pololemované PCR destičky mohou být snadno značeny etiketou nebo čárovým kódem. Destičky mají modrý alfanumerický kód a značené oříznuté konce.
96-jamkové lemované PCR destičky jsou velice pevné a optimální pro použití s automatickými pipetovacími systémy a pro transport. Destičky mají černý alfanumerický kód bez dalšího značení na oříznutých rozích.