Tlačiť
Bezpečná řezačka, SECUPRO MARTEGO
Dodávateľ: Martor
223-0099EA 80.22 EUR
223-0099
Bezpečná řezačka, SECUPRO MARTEGO
Nože a řezačky
Ocelová čepel, hliníková rukojeť.
  • pro praváky i leváky
  • pružinová čepel se zasune zpět automaticky - dokonce když uživatel neustále drží lisovací páku
  • bezpečnostní zámek brání čepeli od náhodného vysunutí
  • snadná výměna čepele: bez potřeby dalších nástrojů
  • se 2-ostří/4-bodovou čepelí pro větší úsporu
Tato bezpečnostní řezačka s retrakčním systémem automatické čepele je navržena pro běžné řezání, hlavně řezání krabic. Ergonomická páčka - vyrobená z hliníku a měkkého plastu - poskytuje pohodlnou a protiskluzovou manipulaci.
Certifikácie: Schváleny dle TÜV