Tlačiť
Beta radiation shields
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1091 A-1090
113-8060EA 459.04 EUR
113-8060 113-8061
Beta radiation shields
Štíty ochranné Štíty ochranné proti záření
Acrylic protection shield, transparent.
  • Temperature resistant up to 70 °C
  • Chemical resistant
  • Scratches can be removed by polishing surface
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable