Tlačiť
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Dodávateľ: Avantor
7020-01EA 501.9 EUR
7020-01 7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-27 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi oxidu křemičitého
  • Extrakce sloučenin z objemů roztoku vzorku od několika set µl až do 1 l
  • Zpracování vakuem nebo přetlakem
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až středně polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.
Balenie: Určité kolony jsou k dispozici v celulózovém válci s fóliovou vložkou, takzvaném Jumbo Packu. Kolony jsou volně zabaleny ve fóliové vložce, díky tomu nemusíte nepohodlně otevírat jednotlivé sáčky.