Tlačiť
Slide boxes
Dodávateľ: DELTALAB
19276.1 19277.1
631-9710EA 15.46 EUR
631-9710 631-9711
Slide boxes
Boxy na mikroskopická sklíčka
Stackable items to gain space on the bench.
  • Translucent lid to see if the box is empty or not
  • No numbering of the slots