Tlačiť
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 117.13 EUR
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411341
Číslo CAS: 40381-90-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III