Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 155.42 EUR
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.03 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09032952
Číslo CAS: 114897-92-6