Tlačiť
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 102.29 EUR
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClN₂S
Teplota tavenia: 273…274 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012711
Číslo CAS: 71574-33-9