Tlačiť
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H63620.03 H63620.06
H63620.03EA 116.73 EUR
H63620.03 H63620.06
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 14190-59-1 Molecular Formula: C4H3NO2S Formula Weight: 129.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02094169
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Číslo MDL: MFCD02094169
Číslo CAS: 14190-59-1